Learn More
Prasugrel Hydroxylactone, TRC
Code produit 30421854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30421854 1 mg
30426524 5 mg
30412017 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30421854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7011601MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947502-66-1
Formule moléculaire C18H18FNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 347.4
Synonyme 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-7a-hydroxy thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
SMILES FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4(O)C(C3)=CC(S4)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Prasugrel Hydroxy Thiolactone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18FNO3S/c19-14-4-2-1-3-13(14)16(17(22)11-5-6-11)20-8-7-18(23)12(10-20)9-15(21)24-18/h1-4,9,11,16,23H,5-8,10H2
Poids de la formule 347.0991
Pourcentage de pureté >95%