Learn More
Prasugrel Hydroxylactone, TRC
Code produit 30426524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30426524 5 mg
30421854 1 mg
30412017 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30426524 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7011605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947502-66-1
Formule moléculaire C18H18FNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 347.4
Synonyme 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-7a-hydroxy thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
SMILES FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4(O)C(C3)=CC(S4)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Prasugrel Hydroxy Thiolactone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18FNO3S/c19-14-4-2-1-3-13(14)16(17(22)11-5-6-11)20-8-7-18(23)12(10-20)9-15(21)24-18/h1-4,9,11,16,23H,5-8,10H2
Poids de la formule 347.0991
Pourcentage de pureté >95%