Learn More
Prasugrel, MedChemExpress
Code produit 16496706
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496706 100 mg
16441766 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16496706 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15284100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
MedChemExpress Prasugrel (PCR 4099), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Prasugrel (PCR 4099), a thienopyridine and prodrug, inhibits platelet function. Prasugrel is an orally active and potent P2Y12 receptor antagonist, and inhibits ADP-induced platelet aggregation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Prasugrel
CAS 150322-43-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H20FNO3S
Quantité 100 mg
Synonyme PCR 4099
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (267.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=CC=C1C(C(C2CC2)=O)N3CCC4=C(C3)C=C(S4)OC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 373.44
Poids de la formule 373.44
Pourcentage de pureté 99.82%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation