Learn More
Prasugrel thiolactone (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30012270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012270 100 mg 100mg
30010602 500 mg 500mg
30010534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012270 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP701165100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150322-38-6
Formule moléculaire C18 H18 F N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 331.4
Synonyme Thieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydro-, 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one, 2-Oxo-5-(α-cyclopropylcarbonyl-2-fluorobenzyl)-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothieno[3,2-c]pyridine, R 95913, Prasugrel Thiolactone, (7aRS)-5-[(1RS)-2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
Nom IUPAC 5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophényl)-2-oxoéthyle]-4,6,7,7A-tétrahydrothieno[3,2-c]pyridine-2-one
SMILES Fc1ccccc1C(N2CCC3SC(=O)C=C3C2)C(=O)C4CC4
Spécification
Nom chimique ou matériau Prasugrel Thiolactone (mixture of diastereomers)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
Poids de la formule 331.1042
Pourcentage de pureté >95%