Learn More
Tocris Bioscience™ Prasugrel
Description
Prasugrel is an irreversible P2Y12 antagonist; metabolised to active metabolite R-99224 (IC50 = 45 μM) irreversibly binds platelet P2Y12 receptors, inhibiting platelet activation. Antiplatelet and antithrombotic. Orally active and active in vivo. Note - inactive in vitro.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone |
| CAS | 150322-43-3 |
| Plage de pourcentage du dosage | >98% |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C20H20FNO3S |
| Poids de la formule | Observed MW: 373.44 |