Learn More
Accessoire de réflexion diffuse Praying Mantis™
Code produit. 11893644 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Spectrophotomètre UV-Visible Evolution™ 300
Plage de températures (métrique):
−150 à +600 °C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11893644
Marque: Thermo Scientific 222220000
Caractérisez des petites quantités de matières solides ou de poudres grâce à l’accessoire de réflexion diffuse Thermo Scientific™ Praying Mantis™.
L’accessoire de réflexion diffuse Thermo Scientific™ Praying Mantis™ est parfait pour la caractérisation de petites quantités de matières solides ou de poudres. Les accessoires de réflexion diffuse classiques nécessitent d’importants volumes de poudres ou de matières solides d’environ 1,3 cm (0,5 po) de diamètre. L’accessoire Praying Mantis permet de mesurer la réflexion diffuse de petits échantillons de 3 mm de diamètre.
Des chambres de réaction sont disponibles en option pour travailler à des températures comprises entre celle de l’azote liquide jusqu’à 600 °C et à des pressions comprises entre celle du vide extrême jusqu’à 500 psi. Injectez des gaz dans le système pour étudier les catalyseurs dans leurs conditions de réaction.
Conception haute performance
  • Conception basée sur un système optique avec revêtement aluminium remplaçant les sphères d’intégration habituelles.
  • Les sphères d’intégration ont une plage de longueur d’onde limitée dans l’UV.
  • Le système optique de type spéculaire utilise la plage de longueur d’onde complète de l’instrument jusqu’à 190 nm.
  • Cet accessoire peut être utilisé avec le spectrophotomètre Evolution 300 dont la plage de longueur d’onde s’étend jusque dans la zone PIR (1 100 nm). Il n’est alors pas nécessaire d’acquérir un instrument UV-Visible ou PIR plus coûteux.
Options d’échantillonnage flexibles
  • La chambre à échantillon peut être purgée avec un gaz inerte comme de l’azote sec pour caractériser les échantillons susceptibles d’être sensibles à l’oxygène ou à l’humidité.
  • Des chambres de réaction en option sont également disponibles pour étudier les échantillons à des températures et pressions variées.
  • La régulation de la température peut s’effectuer entre -150 °C et +600 °C et une fonction de contrôle du vide variable est également disponible
Analyse pratique
  • L’accessoire peut être utilisé en laissant le compartiment d’échantillons ouvert pour faciliter la mise en place et le retrait de ceux-ci.
  • Cela facilite également le montage de la cuve à réaction basse / haute température pour les études de température
Compatible avec :
Compatible avec le spectrophotomètre UV-Visible Thermo Scientific Evolution™ 300
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Accessoire de réflexion diffuse
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre UV-Visible Evolution™ 300
Plage de températures (métrique) −150 à +600 °C