Learn More
Praziquantel, TRC
Code produit 30137632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137632 5 g 5g
17993245 50 mg 50mg
17963045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP7020955G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55268-74-1
Formule moléculaire C19 H24 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.41
Synonyme Praziquantel, 4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-(cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-, 2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (±)-Praziquantel, (±)-Praziquatel, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4(11bH)-one, 2-(Cyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, 2-Cyclohexanecarbonyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, Azinox, Benesal, Biltricide, Cesol, Cysticide, Distocide, Droncit, Embay 8440, Epiquantel, Hada Clean, Prazinon, Praziquantel, Pyquiton, Saniquantrel, Warmnil
Nom IUPAC (11bR)-2-(cyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tétrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinoline-4-one
SMILES O=C(C1CCCCC1)N2C[C@@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Praziquantel
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
Poids de la formule 312.1838
Pourcentage de pureté >95%