Learn More
Prazosine-d8, TRC
Code produit 30424986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424986 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30424986 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP70232710MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Prazosin-d8
CAS 1006717-55-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C19 H13 D8 N5 O4
Quantité 10 mg
Synonyme Prazosin D8
Formule InChI InChI=1S/C19H21N5O4/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14/h3-4,9-11H,5-8H2,1-2H3,(H2,20,21,22)/i5D2,6D2,7D2,8D2
SMILES [2H]C1([2H])N(C(=O)c2occc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c3nc(N)c4cc(OC)c(OC)cc4n3)C1([2H])[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 391.45
Poids de la formule 391.2096
Pourcentage de pureté >95