Learn More
R&D Systems™ Prazosin hydrochloride
Code produit 30001107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001107 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001107 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0623/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.19€
    161.70€ / 100mg
    Économisez 18.49€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α1 and α2B antagonist; also MT3 antagonist
α1 and α2B-adrenoceptor antagonist. Also a potent antagonist at the melatonin MT3 receptor (Ki = 10.2 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Prazosin hydrochloride
CAS 19237-84-4
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C19H22ClN5O4
Poids de la formule 419.87
Pureté >99%
Poids moléculaire 419.87