Learn More
Prazosin hydrochloride, MedChemExpress
Description
Prazosin hydrochloride is a well-tolerated, CNS-active α1-adrenergic receptor antagonist for the research of high blood pressure and alcohol use disorders. Prazosin hydrochloride potently inhibits Norepinephrine (NE)-stimulated 45Ca efflux with an IC50 of 0.15 nM.Prazosin hydrochloride inhibits organic cation transporters OCT-1 and OCT-3 with IC50s of 1.8, and 13 μM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Prazosin hydrochloride |
| CAS | 19237-84-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H22ClN5O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 14.29 mg/mL (34.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.59 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1CCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)CC1)C4=CC=CO4.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 419.86 |
| Poids de la formule | 419.86 |
| Afficher plus |