Learn More
Brannan Thermomètre de test numérique portable pré-calibré
Code produit 17846905
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) unitSize
17846905 -50°C à 200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17846905 Fournisseur Brannan Code fournisseur TC003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermomètre électronique avec sonde robuste en acier inoxydable. Complet avec certificat pré-calibré et réglé sur deux points fixes.
  • Thermomètre de haute précision fourni avec certificat d'étalonnage traçable
  • Points d'étalonnage 0 °C et 90 °C
  • Sonde en acier inoxydable avec câble de 1,5 m
  • fonction de maintien des données
  • Mémoire de température max. min.
  • Plage de température : -50 °C à +200 °C
  • Cintre, support et fixation magnétique inclus
  • Piles et instructions incluses
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C et 90 °C
Certifications/Conformité CE/ROHS/DEEE
Dimensions de l’écran 16 x 36 mm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Prueba de la temperatura de un sólido o líquido
Hauteur (impériale) 3,81 in
Hauteur (métrique) 9.7 cm
Comprend Sonde externe, batterie et instructions
Longueur (impériale) du câble 1.5 m
Longueur (métrique) 2,56 in
Matériau Plastique
Durée de mesure 1 seconde
Modèle 38/650/0
Type de sonde Acier inoxydable
Résolution 0,1 entre 19,9/199 C&F °de lo contrario 1 °C&F
Poids (impériale) 0.30 lb.
Poids (métrique) 137 g
Largeur (impériale) 0,78 in
Stockage de données Néant
Température max. (impériale) 392°F
Température max. (métrique) 200°C
Température (impériale) min. -58°F
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (impériale) -58 °F à 392 °F
Plage de températures (métrique) -50°C à 200°C
Calibrated 2 puntos rastreables
À utiliser avec (équipement) Substrat ou liquide
Autonomie de la batterie 1 an
Type de batterie AAA
Précision a -50/100 °C ±2 °C, por encima de 100 °C ±3 °C
Subdivision 0.1
Immersion Length 25 mm
Affichage LCD
Largeur (métrique) 2 cm
Indice IP IP65