Learn More
Brannan Thermomètre et hygromètre jumbo pré-calibrés
Code produit 17836905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taux d’humidité:
20 à 90 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taux d’humidité Conditionnement
17836905 20 à 90 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17836905 Fournisseur Brannan Code fournisseur TC006
En stock
Thermomètre et hygromètre Jumbo max min, avec certificat pré-calibré et réglé sur deux points fixes.
  • Thermomètre de haute précision fourni avec certificat d'étalonnage traçable
  • Points d'étalonnage 0 °C et 35 °C
  • Installation d'enregistrement maximale et minimale
  • Câble de 2 m vers capteur externe
  • Plage de températures : -10 °C à +50 °C
  • Comprend un aimant, une pince et un support
  • Des sondes de remplacement sont disponibles
Spécification
Type Thermo-hygromètre
Taux d’humidité 20 à 90 %
Résolution 1% RH
Précision ±5% HR entre 30 y 90 HR en caso contrario ±7% de humedad relativa
Plage de températures (métrique) -10/50 °C (entrada), -50/70 °C (salida)
Précision de la température ±1 °C entre -10/60 C °en caso contrario ±2 °C
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 125 x 23 x 100 mm
À utiliser avec (application) Lectura de temperatura