Learn More
Brannan Thermomètre de test numérique pré-calibré et résistant à l'eau
Code produit 17826905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-40°C à 200°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
17826905 -40°C à 200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17826905 Fournisseur Brannan Code fournisseur TC004
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Thermomètre étanche avec certificat de pré-étalonnage, réglé sur deux points fixes.
  • Résistant à l'eau et pré-calibré
Spécification
Points d’étalonnage 0 °C et 90 °C
Certifications/Conformité CE/ROHS/DEEE
Dimensions de l’écran 18 x 8 mm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Prueba de la temperatura de un sólido o líquido
Hauteur (impériale) 0,78 in
Hauteur (métrique) 2 cm
Comprend Pile et instructions
Longueur (métrique) 7,87 in
Matériau Plastique
Modèle 31/162/0
Type de sonde Acier inoxydable
Résolution 0,1°C
Poids (impériale) 0.06 lb.
Poids (métrique) 31 g
Largeur (impériale) 0,59 in
Stockage de données Néant
Température max. (impériale) 392°F
Température max. (métrique) 200°C
Température (impériale) min. -40°F
Température min. (métrique) -40° C
Plage de températures (impériale) -40 °F à 392 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à 200°C
Calibrated 2 puntos rastreables
À utiliser avec (équipement) Substrat ou liquide
Autonomie de la batterie 1500 Hr.
Type de batterie LR754
Précision à -40/-1 ±2 °C, 0/100 °C ±1 °C, 101/150 ±2 °C
Subdivision 0.1
Immersion Length 35 mm
Affichage LCD
Largeur (métrique) 1.5 cm
Indice IP IP65