Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bouchons en caoutchouc coniques prépercés
Code produit 11754558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11754558 Bleu 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11754558 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 203241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.21€
    61.54€ / 25 pièces
    Économisez 32.67€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les bouchons en caoutchouc coniques prépercés Saint Gobain Performance Plastics™ sont utilisés pour les tubes plongeurs ou configurations d’évent spécialement conçus.
  • Résistant aux produits chimiques de laboratoire courants
  • Fournissez un joint parfait et une liaison exceptionnelle
  • Avec orifices prépercés
  • Résistant aux températures de -5 à 70°C (120°C dans l’atmosphère humide)
  • Hautement élastique, pour une étanchéité et une adhérence parfaites
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) du trou 6,5 mm
Hauteur (métrique) 35 mm
Quantité 25/boîte
Plage de températures (métrique) Résistant à des températures comprises entre -5 et 70 °C
Positions totales 5
Couleur Bleu
Diameter (Metric) Bottom 34 mm
Diamètre (métrique) supérieur 41 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchons en caoutchouc naturel