Learn More
Invitrogen™ Contrôle Pre-miR™ hsa-miR-1 positif précurseur de micro-ARN
Code produit 10167534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10167534 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10167534 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM17150
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
The Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Precursor is intended for use as a positive control in experiments utilizing Pre-miR miRNA Precursors.
The Pre-miR™ hsa-miR-1 miRNA Precursor is intended for use as a positive control in experiments utilizing Pre-miR miRNA Precursors. This precursor was chosen as a positive control because, upon delivery into cells, it effectively down regulates the expression of twinfilin-1, also known as PTK9, at the mRNA level (60-95% reduction. Effective delivery and activity of the Pre-miR hsa-miR-1 miRNA Precursor can be detected by real-time PCR using a TaqMan™ Gene Expression Assay to PTK9 (Assay IDs: Hs00702289_s1 [human], Mm01598980_g1 [mouse]).
Le précurseur de miARN Pre-miR™ hsa-miR-1 est destiné à être utilisé comme une cellule témoin positive dans les expériences qui utilisent des précurseurs de miARN Pre-miR. Ce précurseur a été choisi comme cellule témoin positive car, lors de sa délivrance dans les cellules, il régule efficacement l’expression de la twinfiline-1, également connue sous le nom de PTK9, au niveau de l’ARNm (réduction de 60 à 95 %. L’efficacité de délivrance et l’activité du précurseur de miARN Pre-miR hsa-miR-1 peuvent être détectées par PCR en temps réel à l’aide d’un dosage d’expression génétique TaqMan™ par rapport à la PTK9 (ID des dosages : Hs00702289_s1 [humain], Mm01598980_g1 [souris]).
À propos des précurseurs de miARN Pre-miR
Les molécules précurseurs de miARN Pre-miR™ sont de petites molécules d’ARN à double brin, chimiquement modifiées et conçues pour imiter les miARN matures endogènes. Ces imitateurs de miARN prêts à l’emploi, qui sont similaires, mais non identiques aux siARN, peuvent être introduits dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les siARN. Ils permettent d’étudier en détail les effets biologiques du miARN par le biais d’expériences à gain de fonction (Figure 1). Les précurseurs de miARN Pre-miR à contrôle positif et négatif (listés ci-dessus) ou le kit de démarrage de précurseurs Pre-miR™ peuvent être utilisés pour optimiser la transfection des précurseurs de miARN Pre-miR.
Les molécules précurseurs de miARN Pre-miR ont été soigneusement conçues et modifiées pour garantir que le brin adéquat, qui représente le miARN mature souhaité, est bien absorbé par le complexe de neutralisation induit par l’ARN responsable de l’activité du miARN (Figure 2). Contrairement aux vecteurs d’expression de miARN, ces molécules synthétiques peuvent être utilisées dans les études de réponse aux doses en raison de leur introduction directe dans la cellule par transfection ou électroporation. Grâce à leur petite taille, elles sont plus faciles à transfecter que les vecteurs et peuvent être délivrées dans des conditions identiques à celles utilisées pour les siARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage L’ARNmi Pre-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de –20°C.
Type de contrôle Contrôle positif
RNAi Type Imitation de micro-ARN
Espèces souris, rat, Humain
À utiliser avec (application) Analyse de miARN et d’ARN non codant
Comprend Le micro-ARN Pre-miR™ est fourni séché dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Ambion, Pre-miR
Type de produit Imitation de micro-ARN
Pureté HPLC
Quantité 5 nmol