Learn More
Invitrogen™ Pre-miR™ miRNA Precursor Negative Control #1
Code produit 10249444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10249444 5 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10249444 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM17110
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Témoin négatif nº1 de précurseur de micro-ARN Pre-miR™
Les précurseurs des micro-ARN Pre-miR™ sont conçus pour imiter les micro-ARN endogènes. Le contrôle négatif n°1 de précurseurs de micro-ARN Pre-miR est conçu pour servir de contrôle négatif dans les expériences utilisant des précurseurs de micro-ARN Pre-miR. Transfectez le contrôle négatif n°1 de précurseur de micro-ARN Pre-miR en utilisant la même méthodologie que pour vos précurseurs de micro-ARN Pre-miR expérimentaux, utilisez ensuite l’expression génétique cible de l’échantillon transfecté avec le contrôle négatif n°1 de précurseurs de micro-ARN Pre-miR pour évaluer l’effet du précurseur expérimental de micro-ARN Pre-miR sur l’expression génétique cible. Avantages du contrôle négatif n°1 de précurseur de micro-ARN Pre-miR™ :
  • Une conception optimisée permet une utilisation correcte des brins par RISC.
  • Purifié et prêt à transfecter
    À propos des précurseurs de micro-ARN Pre-miR
    Les molécules de précurseur de micro-ARN Pre-miR™ sont de petites molécules d’ARN à double brin, modifiées de façon chimique et conçues pour imiter les micro-ARN matures endogènes. Cette copie du miARN prête à l’emploi peut être introduite dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les siARN. Ils permettent d’étudier en détail les effets biologiques du micro-ARN par le biais d’expériences de gain de fonction.
    Utilisation du contrôle négatif n°1 de précurseur de micro-ARN Pre-miR
    Le contrôle négatif n°1 Pre-miR™ est une molécule de séquence aléatoire Pre-miR™ qui a été largement testée dans les lignées cellulaires et tissus humains et validée pour ne produire aucun effet décelable sur la fonction connue du micro-ARN. Les oligonucléotides d’ARN sont sensibles à la dégradation par des ribonucléases exogènes introduites pendant la manipulation. Portez des gants lors de la manipulation de ce produit. Utilisez des réactifs, des tubes et des pointes de pipettes exempts de RNase. Dès réception, stocker dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à -20°C (les oligonucléotides séchés sont expédiés à température ambiante).
    REMARQUE : Les précurseurs de miARN Pre-miR™ ne sont pas des structures en épingle à cheveux et ne doivent pas être confondus avec les pré-miARN.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage L’ARNmi Pre-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de –20°C.
    Format Tube
    Type de contrôle Contrôle négatif
    RNAi Type Imitation de miARN
    À utiliser avec (application) Analyse de miARN et d’ARN non codant
    Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
    Gamme de produits Ambion, Pre-miR
    Type de produit Imitation de miARN
    Quantité 5 nmol