Learn More
Keystone Cleanroom Products Pré-stérilisé Sharpie , Pointe fine
Code produit 31008264 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
31008264 Noir
31008262 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31008264 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur S10FMARKBLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00€
    318.72€ / 250 pièces
    Économisez 59.28€
    15% de réduction
Expédition estimée: 18-06-2027
Encre permanente stérile prête à l'emploi Sharpie Les marqueurs éliminent les risques associés aux procédures de désinfection des surfaces.
  • Stérilisé par irradiation gamma à un niveau d'hygiène de 10⁻⁶
  • Lot contrôlé
  • Prêt à l’emploi
  • Emballé dans un emballage facile à ouvrir Tyvek™ sachets peler
  • Minimise les risques de contamination
  • Simplifie la conformité aux SOP
  • Éliminez la nécessité de nettoyer les instruments d’écriture contaminés
Spécification
Matériau Plastique
Réglé Non
Couleur Noir
Couleur de couvercle Noir
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de stérilité
Jetable Usage limité
Conditionnement 10 Pk.
Type de produit Marqueur de stérilité
Stérilité Stérile
Type de pointe Pointe fine