Learn More
Hanna Instruments™ Sonde multiparamètre de pH/EC/TDS
Description
- Électrode de pH préamplifiée
- Capteur de conductivité / TDS ampérométrique
- Sonde de température intégrée
Informations sur la commande
Incluent :
Spécification
Spécification
| Gamme (pH) | 0 à 13 |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 50°C |
| À utiliser avec (application) | Mesure le pH, l’EC/TDS et la température dans les serres, les cultures hydroponiques, la surveillance de l’environnement, le traitement de l’eau, les chaudières et les tours de refroidissement, |
| Comprend | Électrolyte : gel |
| Modèle | HI-1285-5 |
| Type de produit | pH pré-amplifié et sonde EC |
| Longueur (métrique) | 185 mm |