Learn More
Digi-Sense™ Multimètres à pinces compacts pré-étalonnés
Product Code. 15810056
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Courant AC/DC, vrai RMS
Courant alternatif uniquement
Fréquence:
10 à 100 000 Hz
10 à 10 000 Hz
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Fréquence Unit Size
15810056 Courant AC/DC, vrai RMS 10 à 100 000 Hz 1 pièce
15800056 Courant alternatif uniquement 10 à 10 000 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15810056 Supplier Digi-Sense™ Supplier No. 2025056
Expédition estimée: 25-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Cordons de test, sonde de température, boîtier de transport, batterie de 9 V et rapport d’étalonnage avec suivi des NIST fournis par InnoCal .
Les pinces multimètres Digi-Sense™ sont dotés d’une conception compacte pour les tests dans des endroits difficiles à atteindre
  • Mesures fiables
  • Préétalonné conformément aux normes de traçabilité NIST
  • Durabilité accrue grâce au boîtier en plastique moulé double
  • Visibilité instantanée grâce à l'alerte LCD lors des mesures sans contact AC tension
  • Accédez aux zones de test difficiles grâce à la petite ouverture de la mâchoire.
  • Facilité de mesure améliorée grâce à la fonction DATA HOLD (MAINTIEN DES DONNÉES) sur le grand écran à rétroéclairage
Warranty
2 ans
Specifications
À utiliser avec (équipement) Équipement électrique
Longueur (impériale) 7,75 in
Longueur (métrique) 19,7 cm
Tension 600 V
Précision volts CC : ±1,5 % + 2 chiffres ; Courant continu : ±2,8 % + 5 chiffres ; AC volts : ±2,0 % + 5 chiffres ; AC actuel: ±2,8 % + 5 chiffres ; Capacitance: ±5,0 % + 10 chiffres ; Fréquence: ±1,5 % + 2 chiffres ; Résistivité: ±3,5 % + 5 chiffres
Ampérage 0 à 400 A
Certifications/Conformité CAT III, 1000 V
Couleur Bleu / gris
Dimensions (L x l x H) 19,7 x 7 x 4 cm
À utiliser avec (application) Entretien des bâtiments et services d’installation.
Hauteur (impériale) 1,5625 in
Hauteur (métrique) 4 cm
Comprend Fils d’essai, sonde de température, mallette de transport, pile 9 V et rapport d’étalonnage traçable NIST fourni par InnoCal.
Nb par paquet 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -4 °F à +1400 °F
Plage de températures (métrique) -20 °C à +760 °C
Largeur (impériale) 2,75 in
Largeur (métrique) 7 cm
Type de produit Courant AC/DC, vrai RMS
Fréquence 10 à 100 000 Hz