Learn More
Kern Sohn Balance de précision PES
Code produit 17381703
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacité:
620 g
2 200 g
4 200 g
6 200 g
15 kg
31 kg
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
17381703 15 kg 1 pièce
17391703 2 200 g 1 pièce
17301713 31 kg 1 pièce
17311713 4 200 g 1 pièce
17331713 6 200 g 1 pièce
17321713 620 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17381703 Fournisseur Kern Sohn Code fournisseur PES 150001M
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Robust laboratory and industrial precision scale for heavy items, with EC type approval.
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe, voir Poids de contrôle
  • Boîtier métal : solide et robuste
  • Pesage avec plage de tolérance (checkweighing) : Entrée de deux valeurs limites supérieures et deux valeurs limites inférieures au moyen de quatre touches flèche. Un signal acoustique et optique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage
Spécification
Capacité 15 kg
Précision affichage 0.1 g
Linéarité 0.2 g
Type Balance de précision
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz