Learn More
OHAUS™ Balance de précision - Série PR
Code produit 16526244 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
PR1602M
PR2202M
PR223M
PR4201M
PR4202M
PR423M
PR523M
PR6201M
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
16526244 PR2202M 1 pièce
16536244 PR4202M 1 pièce
16660324 PR223M 1 pièce
16670324 PR423M 1 pièce
16680324 PR523M 1 pièce
16690324 PR1602M 1 pièce
16600334 PR4201M 1 pièce
16610334 PR6201M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16526244 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30524610
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçue pour les applications de pesée de routine sur votre lieu de travail
  • La PR est équipée de 3 modes de pesée essentiels, d’une connectivité RS-232 pour le transfert et le stockage des données et d’un étalonnage interne (sur certains modèles), ce qui la rend idéale pour les applications de pesée de routine.
  • Équipée d’un écran rétroéclairé et lumineux facile à lire et d’une interface utilisateur simple, la PR est incroyablement facile à utiliser, avec quasiment aucune formation requise.
  • L’encombrement réduit de la PR permet de gagner de la place sur le bureau tout en offrant une grande surface de pesée. La PR est construite de façon durable et dispose d’une cuve en acier inox pour résister à l’utilisation quotidienne sur le lieu de travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232 (un port inclus)
Description Filtres environnementaux et réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur, auto-tare, auto-dim, points d'étalonnage de la plage sélectionnables par l'utilisateur, verrouillage du logiciel et menu de réinitialisation, paramètres de communication et options d'impression des données sélectionnables par l'utilisateur, ID de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, indicateur de stabilité.
Capacité 2200,00 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,0100 g
À utiliser avec (application) Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage
Linéarité 0,0200 g
Modèle PR2202M
Reproductibilité 0,0100 g
Temps de stabilisation 1,000 sec
Modes de pesée Gramme, Kilogramme, & Carat
Dimensions (L x l x H) 55,000 x 39,000 x 29,000 cm
Longueur (impériale) 12,50 in
Longueur (métrique) 317,00 mm
Largeur (impériale) 7,90 in
Largeur (métrique) 201,00 mm
Hauteur (impériale) 3,70 in
Hauteur (métrique) 93,000 mm
Profondeur (impériale) 12,50 in
Profondeur (métrique) 317,00 mm
Poids (impériale) 7,700 lb
Poids (métrique) 3,500 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus)