Learn More
Slice™ Lames de précision
Code produit 16443609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de lame:
27,1 mm
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de lame Conditionnement
16443609 27,1 mm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16443609 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10418
En stock
Conçues pour une utilisation avec les cutters de précision Slice™. Disposent d’une lame en micro-céramique remplaçable, idéale pour la découpe précise de matériaux fins.
  • Type de lame : micro-céramique
  • Plus sûre que les lames traditionnelles
  • Les bords Finger-Friendly™ coupent efficacement
  • Dure jusqu’à 11,2 fois plus longtemps que les lames en métal
  • Moins de changements de lame = moins de blessures
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Sans étincelles, non magnétiques, non conductrices
  • Chimiquement inerte ; ne rouille jamais
  • Exempt d’huile et de lubrifiant
  • Ne nécessite pas d’être mise au rebut dans une boîte de déchets tranchants
  • Poignées compatibles : 10416, 10417
  • 4 lames/boîte
Spécification
Matériau de la lame Plastique et oxyde de zirconium
Type de produit Lames de précision en micro-céramique
À utiliser avec (application) Découpe de matériaux fins
Longueur (impériale) de lame 1,07 in
Longueur (métrique) de lame 27,1 mm
À utiliser avec (équipement) Poignées 10416 & 10417 Slice™
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Quantité 4