Learn More
Norell™ Tubes d'échantillons RMN en verre borosilicaté de précision
Descripción
- Pour les systèmes d’échantillonnage automatique et la RMN à haut débit
- Les tubes RMN Norell Standard Series™ ont été développés dans un souci de qualité et de justesse
- Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées, améliorant considérablement les temps de scintillement et la reproductibilité des échantillons
- Qu’il s’agisse de surveiller une réaction, de reconnaître un nouveau composé ou de réaliser une RMN de routine, les tubes Standard Series™ sont idéaux pour le scientifique moderne
- Tous les tubes ont des extrémités polies les rendant moins sensibles à la rupture
- Des bouchons colorés sont inclus
Especificaciones
Especificaciones
| Concentricity (Metric) | 0,019 mm |
| Longueur (métrique) | 203 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Tube à échantillon RMN |
| Conditionnement | 5 paquets |
| Diamètre (métrique) externe | 4.97 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4.2 mm |
| Comprend | Bouchons |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?