Learn More
Thermo Scientific™ Bain-marie à circulation Precision™
Code produit 15345867 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
19 L
35 L
89 L
Modèle:
Precision CIR 19
Precision CIR 35
Precision CIR 89
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
15345867 35 L Precision CIR 35 1 pièce
15335867 19 L Precision CIR 19 1 pièce
15183804 19 L Precision CIR 19 1 pièce
15355867 89 L Precision CIR 89 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15345867 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSCIR35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00€
    2642.22€ / 1 pièces
    Économisez 397.78€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez une excellente uniformité de la température pour vos échantillons grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre sur ces bains-marie à circulation Precision. Dotés d’un régulateur de température avancé
Les bains-marie à circulation Thermo Scientific™ Precision™ constituent un choix idéal lorsque l’uniformité et la régulation de la température sont particulièrement critiques, comme lors du travail avec des enzymes ou dans des applications sérologiques. Disponibles en trois modèles différents, ces bains-marie haute performance sont dotés d’une commande à microprocesseur et comprennent un couvercle à gable en acier inoxydable amovible, un plateau diffuseur et un canard en caoutchouc.
  • Meilleure uniformité de la température grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre
  • Nettoyage et entretien facile du bain-marie grâce à une conception interne sans bobine
  • Optimisation de la planification grâce à des minuteurs de démarrage et d’arrêt automatique
  • Compatibles avec du matériel de laboratoire plus haut grâce au nouveau couvercle à charnière et une plus grande hauteur
  • Permettent d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection en cas de niveau de liquide insuffisant
  • Fonctionnement et surveillance faciles grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
  • Protégez votre travail grâce à des alarmes sonores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 9,2 gal
Type de contrôleur Digital
Capacité (métrique) 35 L
Certifications/Conformité UL, CE
Communications Numérique
Gamme de températures de Température ambiante +5° ; à 100°C
Affichage LCD monochrome
Capacité de chauffage 1500 W
Comprend 1 Couvercle de pignon en acier inoxydable et buse en caoutchouc
Matériau Acier inoxydable 304
Modèle Precision CIR 35
Préréglages de la température 4
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ± 0,05°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 12 x 27,3 x 7,6 in (305 x 692 x 192 mm)
Dimensions (L x l x H) 15,5 x 36,9 x 9,8 in (394 x 938 x 249 mm)
Alimentation électrique Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Ampérage 11,2-13,1 / 5,4-6,3 (120V/230V)