Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie pour coliformes Precision™
Code produit 15315877 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Précision COL 19
Précision COL 35
Capacité (métrique):
19 L
35 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité (métrique) Conditionnement
15315877 Précision COL 35 35 L 1 pièce
15305877 Précision COL 19 19 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15315877 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSCOL35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00€
    3240.00€ / 1 pièces
    Économisez 285.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 25-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Prend en charge vos tests de coliformes fécaux grâce aux bains-marie pour coliformes, conçus spécifiquement pour cette application. Les bains-marie sont préréglés à des températures optimales pour une utilisation simple.
Prenez en charge vos tests de coliformes fécaux grâce aux bains-marie pour coliformes Thermo Scientific™ Precision™, conçus spécifiquement pour cette application. Les bains sont préréglés à des températures optimales de 35,0, 41,5, 44,5 et 45,5°C pour faciliter leur utilisation. Chaque bain est étalonné en usine mais un étalonnage ultérieur sur site est possible via le panneau avant, sans outils. Profitez d’une excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion grâce au revêtement en poudre d’époxy de la surface extérieure, et nettoyez facilement la cuve grâce à sa surface intérieure lisse en acier inoxydable.
  • Le régulateur de température permet d’obtenir une uniformité de ±0,05°C et une stabilité de ±0,1°C grâce à un couvercle toit en acier inoxydable
  • Excellente uniformité de la température grâce à un débit d’eau dirigé vers le périmètre
  • Conception sans bobine pour un nettoyage et un entretien faciles du bain
  • Optimisation de la planification grâce à des minuteurs de démarrage et d’arrêt automatiques
  • Permet d’éviter les surchauffes et l’endommagement du bain grâce à une protection de niveau de liquide insuffisant
  • Fonctionnement et surveillance faciles grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
  • Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce à une plus grande hauteur et un couvercle à charnières
  • Protégez votre travail grâce à des alarmes sonores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Matériau de la cuve Acier revêtu de poudre époxy
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 35 L
Certifications/Conformité UL, CE
Gamme de températures 35,0°C, 41,5°C, 44,5°C et 45,5°C
Type Water Bath
Affichage LCD monochrome
Capacité de chauffage 1500 W
Comprend Couvercle à pignon en acier inoxydable et canard en caoutchouc
Matériau Acier inoxydable
Modèle Précision COL 35
Préréglages de la température 4
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ± 0,05°C
Dimensions (L x l x H) 15,5 x 36,9 x 9,8 in (394 x 938 x 249 mm)
Ampérage 11,2-13,1 / 5,4-6,3 (120V/230V)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.