Learn More
Epredia™ Paraffine pour coupe de précision
Code produit 10698694 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Paraffine
Quantité:
8 x 1 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
10698694 Paraffine 8 x 1 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10698694 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 501006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une infiltration profonde dans les tissus et d’un soutien maximum pendant la microtomie grâce à la paraffine de haute qualité Precision Cut. Également disponible en kit préemballé pour les préparateurs de tissus Epredia™ Excelsior™ AS et Revos™.
  • Mélange de qualité de paraffine, de polymères et de substances plastiques (à des degrés divers, selon leur type)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 54° to 57°C
Type de produit Paraffine
Quantité 8 x 1 kg
À utiliser avec (application) General purpose