Learn More
Fisherbrand™ Système de blocage numérique de haute précision
Code produit 17285546 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de blocs:
1 bloc
2 blocs
4 blocs
Hauteur (métrique):
100 mm
120 mm
Puissance:
150 W
300 W
600 W
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de blocs Hauteur (métrique) Puissance Conditionnement
17285546 2 blocs 100 mm 300 W 1 pièce
17275546 1 bloc 120 mm 150 W 1 pièce
17295546 4 blocs 100 mm 600 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17285546
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Propose un grand contrôle de la température et un large choix de blocs interchangeables pour une flexibilité maximale. Ces systèmes de bouffées de chaleur combinent un contrôle de la température optimal et une uniforme sur une plage de température ambiant
  • Appareil de secours à haute puissance pour température rapide : 25° C à 100° C en 15 minutes seulement
  • Le rotor et les deux clés simples à utiliser permettent d’accéder à l’interface interactive pour une configuration et une utilisation rapides et précises
  • L’écran numérique clair est facile à lire de loin pour une réassurance immédiate.
  • Minuteur pratique, avec alarme sonore, pour le chronométrage de la réaction et de la fonction, par exemple démarrage / arrêt retardé du système de chauffage
  • La large gamme de blocs intermittents vous permet de mélanger et faire correspondre les tubes d’échantillon comme vous le souhaitez avec l’outil d’extraction fourni en standard pour un retrait facile et sûr des blocs
  • Le couvercle de sécurité facultatif protège les échantillons de la laboratoire et les utilisateurs de tout contact accidentel avec des blocs chauds
  • Coupure en cas de surchauffe permettant de protéger les échantillons et le lieu de travail
  • La fabrication robuste et de haute qualité en aluminium à paroi mince et en plastique résistant aux produits chimiques est durable dans les environnements exigeants
  • Enflure compact pour optimiser l’utilisation de l’espace sur la table
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,7 à 16,9 onces
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 50 à 500 ml
Matériau de la cuve Aluminium
À utiliser avec (équipement) Blocs interchangeables
Matériau Plastique résistant aux produits chimiques
No. of Places 2
Type de prise EU, UK
Humidité relative 80%
Plage de températures (métrique) 5° C à 130° C
Type Bloc à bain sec
À utiliser avec (application) Études de digestion et d’activité enzymatiques, hybridation d’acides nucléiques
Temps de chauffage 20 min (25° C à 100° C)
Nbre de blocs 2 blocs
Stabilité de la température 0,1° C à 37° C
Uniformité de la température 0,1° C à 37° C
Minuteur 1 à 999 min.
Garantie 3 ans
Longueur (impériale) 11,2 in
Longueur (métrique) 285 mm
Largeur (impériale) 7,9 in
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (impériale) 3,9 in
Hauteur (métrique) 100 mm
Profondeur (impériale) 11 po
Profondeur (métrique) 280 mm
Tension 220/240 V
Puissance 300 W