Learn More
Thermo Scientific™ Bain-marie Precision™ à usage général, Precision GP 02
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Menez à bien une large gamme d’applications avec ces bains-marie à usage général Thermo Scientific™ Precision™, conçus pour maintenir la température de l’eau entre la température ambiante et 100°C. Ces solides bains haute performance sont disponibles dans des volumes compris entre 2 litres et 28 litres, y compris les modèles peu profonds. Le circuit de sécurité anti-surchauffe est conçu pour éviter tout emballement thermique, alors que les nouveaux minuteurs à démarrage et arrêt automatiques vous permettent d’optimiser les horaires de fonctionnement. Ils bénéficient d’une exceptionnelle résistance à la corrosion et aux produits chimiques grâce à la partie externe avec revêtement en poudre d’époxy et la chambre se nettoie facilement grâce à la partie intérieure en acier inox sans soudure.
- Libérez un précieux espace sur la paillasse grâce à un format réduit par rapport aux modèles précédents
- Le contrôleur à microprocesseur avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue
- Protégez votre travail grâce à des alarmes sonores
- Enregistrez facilement des réglages fréquemment utilisés grâce à quatre préréglages de température
- Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
- Conception à charnière avancée qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Permet d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection de niveau de liquide insuffisant
- Fonctionnement simplifié avec une évacuation à déconnexion rapide sur les modèles de 10, 20 et 28 L ainsi que sur les modèles doubles
Specifications
Specifications
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Type de contrôleur | Numérique |
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Certifications/Conformité | UL, CE |
| Gamme de températures | Ambiante à 100°C |
| Type | Water Bath |
| Affichage | LCD monochrome |
| Capacité de chauffage | 1200 W |
| Comprend | Couvercle à pignon en polycarbonate transparent et canard en caoutchouc |
| Matériau | Acier revêtu de poudre époxy |
| Show More |