Learn More
Thermo Scientific™ Bain-marie Precision™ à usage général, Precision GP 02
Code produit 15395837 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Précision GP 02
Précision GP 05
Précision GP 10
Précision GP 15D
Précision GP 20
Précision GP 28
Précision GP 2S
Capacité (métrique):
2 L
5 L
10 L
15 L
20 L
28 L
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Capacité (métrique) Conditionnement
15395837 Précision GP 02 2 L 1 pièce
15375857 Précision GP 2S 2 L 1 pièce
15385857 Précision GP 05 5 L 1 pièce
15395857 Précision GP 10 10 L 1 pièce
15305867 Précision GP 20 20 L 1 pièce
15315867 Précision GP 28 28 L 1 pièce
15325867 Précision GP 15D 15 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15395837 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSGP02
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Menez à bien une large gamme d’applications avec ces bains-marie à usage général, conçus pour maintenir la température dans une plage allant de la température ambiante à 100°C. Les bains haute performance sont disponibles dans des volumes compris entre 2 L et 28 L.
Menez à bien une large gamme d’applications avec ces bains-marie à usage général Thermo Scientific™ Precision™, conçus pour maintenir la température de l’eau entre la température ambiante et 100°C. Ces solides bains haute performance sont disponibles dans des volumes compris entre 2 litres et 28 litres, y compris les modèles peu profonds. Le circuit de sécurité anti-surchauffe est conçu pour éviter tout emballement thermique, alors que les nouveaux minuteurs à démarrage et arrêt automatiques vous permettent d’optimiser les horaires de fonctionnement. Ils bénéficient d’une exceptionnelle résistance à la corrosion et aux produits chimiques grâce à la partie externe avec revêtement en poudre d’époxy et la chambre se nettoie facilement grâce à la partie intérieure en acier inox sans soudure.
  • Libérez un précieux espace sur la paillasse grâce à un format réduit par rapport aux modèles précédents
  • Le contrôleur à microprocesseur avancé est conçu pour une fonctionnalité étendue
  • Protégez votre travail grâce à des alarmes sonores
  • Enregistrez facilement des réglages fréquemment utilisés grâce à quatre préréglages de température
  • Fonctionnement et surveillance simples grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
  • Conception à charnière avancée qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
  • Permet d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection de niveau de liquide insuffisant
  • Fonctionnement simplifié avec une évacuation à déconnexion rapide sur les modèles de 10, 20 et 28 L ainsi que sur les modèles doubles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 2 L
Certifications/Conformité UL, CE
Gamme de températures Ambiante à 90°C
Type Water Bath
Affichage LCD monochrome
Capacité de chauffage 200 W
Comprend Couvercle à pignon en polycarbonate transparent et canard en caoutchouc
Matériau Acier revêtu de poudre époxy
Modèle Précision GP 02
Préréglages de la température 4
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ±0,2°C
Dimensions (L x l x H) 230 x 199 x 233 mm (9,1 x 7,8 x 9,2 in)
Alimentation électrique 120/230V 50/60 Hz
Ampérage 1,5-1,8 / 0,7-0,9 (120V/230V)