Learn More
Gestigkeit Harry™ Plaque chauffante de précision avec régulateur, 100 °C à 350 °C, °alliage d'aluminium
Code produit 10565732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Conditionnement
10565732 Alliage d’aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10565732 Fournisseur Gestigkeit Harry™ Code fournisseur PZ35SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3239.25€
    2367.75€ / 1 pièces
    Économisez 871.50€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Forme : Carrée, Dimensions : 11,3 x 11,3 in.
  • Le régulateur numérique contrôlé par microprocesseur permet de prérégler la température de fonctionnement par étapes de 0,1°C jusqu’à 99,9°C et par étapes de 1°C pour les températures supérieures à 100°C.
  • Contrôle électronique de la sortie qui permet de régler la sortie de chauffage entre 10 et 100 %
  • Équipé d’une douille de sortie à diode 3-pôles (tension extra-basse)
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Type de contrôleur Microprocesseur
Dimensions 11,3 x 11,3 in
max. (métrique) 100°C à 350°C
Poids (impériale) 23.8 lb.
Poids (métrique) 10,8 kg
Puissance 2200 w
Forme Carré
Tension 230 V
Type Plaque chauffante