Learn More
Gestigkeit Harry Plaque chauffante de précision
Code produit 10769592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
140 x 140 x 135 mm
350 x 350 x 155 mm
430 x 580 x 185 mm
440 x 290 x 155 mm
440 x 290 x 190 mm
610 x 160 x 155 mm
max. (métrique):
20°C à 300°C
20°C à 350°C
20°C à 450°C
Tension:
2 x 400 V, N+PE
220 V
230 V
Puissance:
2000 W
2200 W
3300 W
4500 W
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) max. (métrique) Tension Puissance Conditionnement
10769592 440 x 290 x 190 mm 20°C à 450°C 230 V 3300 W 1 pièce
10066211 140 x 140 x 135 mm 20°C à 350°C 230 V 4500 W 1 pièce
10086221 350 x 350 x 155 mm 20°C à 300°C 220 V 2200 W 1 pièce
10361082 430 x 580 x 185 mm 20°C à 350°C 230 V 3300 W 1 pièce
10269431 430 x 580 x 185 mm 20°C à 350°C 2 x 400 V, N+PE 3300 W 1 pièce
10066131 440 x 290 x 155 mm 20°C à 450°C 2 x 400 V, N+PE 3300 W 1 pièce
10229341 610 x 160 x 155 mm 20°C à 350°C 230 V 2000 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10769592 Fournisseur Gestigkeit Harry Code fournisseur PZ44EB/230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3890.25€
    2843.23€ / 1 pièces
    Économisez 1047.02€
    26% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plaques chauffantes de précision, série PZ pour un fonctionnement continu. Fournissent des températures extrêmement précises et uniformes, même dans les coins et sur les bords.
  • Pour un fonctionnement en continu.
  • Fournissent des températures extrêmement précises et uniformes, même dans les coins et sur les bords.
  • Surface chauffante en aluminium anodisé poli.
  • Régulateur de température contrôlé par microprocesseur avec réglage de la température jusqu’à 99,9 par pas de 0,1°C, et au-delà de 99,9 par pas de 1°C. Température réelle affichée en continu.
  • Avec contrôleur d’alimentation séparé pour un réglage des performances aux exigences de chauffage de 10 à 100 %.
  • Le relais intégré permet de connecter directement des thermomètres à contact électronique.
  • Contrôleur de température réglable de 50 à 300°C (avec PZ 28-1, 30 à 110°C) pour éviter les excès de température.
Spécification
Type de contrôleur Contrôle par microprocesseur
max. (métrique) 20°C à 450°C
Puissance 3300 W
Tension 230 V
Type Plaque chauffante numérique
Affichage Numérique
Dimensions (L x l x H) 440 x 290 x 190 mm