Learn More
Applied Biosystems™ Support de plaque de précision pour systèmes 7500 de PCR en temps réel
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ce support de plaque de précision est requis pour l’utilisation des plaques de réaction optique MicroAmp™ EnduraPlate™ sur les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems™ 7500. Il contient également des plaques de réaction optique MicroAmp™
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 7500 réactions |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 |
| Type de produit | Support de plaque de précision |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Quantité | 1 de chaque |
| Méthode PCR | qPCR |