Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à agitation Precision™
Code produit 15395867 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 l
27 l
Modèle:
DUB de précision 15
Precision SWB 15
Precision SWB 27
Précision SWB 15S
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
15395867 15 l DUB de précision 15 1 pièce
15365867 15 l Precision SWB 15 1 pièce
15375867 27 l Precision SWB 27 1 pièce
15385867 15 l Précision SWB 15S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15395867 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSDUB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3780.00€
    3490.00€ / 1 pièces
    Économisez 290.00€
    7% de réduction
Expédition estimée: 18-05-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Obtenez des bains-marie à agitation prenant en charge une variété d’applications sensibles dans les domaines des sciences de la vie et de l’AQ/CQ, du réchauffement de réactifs fragiles à la mise en culture de tissus en passant par le séquençage génétique.
Les bains-marie à agitation Thermo Scientific™ Precision™ prennent en charge une variété d’applications sensibles dans les domaines des sciences de la vie et de l’AQ/CQ, du réchauffement de réactifs fragiles à la mise en culture de tissus en passant par le séquençage génétique. Nettoyez et entretenez facilement votre bain avec un nouvel intérieur sans bobine. Le bain-marie à agitation peu profond Precision dispose d’un plateau amovible qui permet une utilisation avec des récipients d’échantillons plus petits. Les bains-marie à agitation Precision Dubnoff sont conçus spécifiquement pour des applications qui exigent que vos échantillons soient incubés dans une atmosphère contrôlée.
  • Conception sans bobine pour un nettoyage et un entretien faciles du bain
  • Optimisation de la planification grâce à des minuteurs de démarrage et d’arrêt automatiques
  • Permettent d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection en cas de niveau de liquide insuffisant
  • Enregistrez facilement des réglages fréquemment utilisés grâce à quatre préréglages de température et des vitesses d’agitation préréglées
  • Protégez votre travail grâce à des alarmes sonores
  • Fonctionnement et surveillance faciles grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
  • Compatibles avec du matériel de laboratoire plus haut grâce au nouveau couvercle à charnière et une plus grande hauteur
  • Dotés d’un moteur d’agitateur de nouvelle génération
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cuve Acier inox 304
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 15 l
Certifications/Conformité UL, CE
Gamme de températures Température ambiante de +5° à 100°C
Type Shaking Water Bath
Affichage LCD monochrome
Capacité de chauffage 1200 w
Comprend Grande et petite hotte de dégazage, plateau d’agitation et canard en caoutchouc
Matériau Acier laminé à froid avec revêtement en poudre époxy
Modèle DUB de précision 15
Préréglages de la température 4
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ± 0,05°C
Dimensions (L x l x H) 25 x 15,6 x 9,9 po (636 x 396 x 250 mm)
Alimentation électrique Tension globale 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Ampérage 9,0-10,5 / 4,3-5,0 (120/230 V)