Learn More
JP Selecta™ Bains d'eau et d'huile Precisterm
Code produit 12027874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
20 L
Température (métrique) maximale:
110 °C
110°C
200°C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Température (métrique) maximale Conditionnement
12027874 20 L 110 °C 1 pièce
12097864 2 L 110°C 1 pièce
12152872 2 L 200°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12027874 Fournisseur JP Selecta™ Code fournisseur 6000141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    839.00€
    675.81€ / 1 pièces
    Économisez 163.19€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offrant une excellente stabilité thermique pour les bains d'eau et d'huile.
  • Vaste gamme de tailles et d'accessoires
  • Boîtier intérieur et extérieur en acier inoxydable
  • Le réservoir est à double paroi
  • Résistant à la corrosion
  • Interrupteur d'alimentation secteur lumineux
  • Régulation de température par thermostat hydraulique, synchronisée avec le voyant « ON ».
  • Voyant indicateur de coupure du thermostat de sécurité
  • Équipé d'une étagère de protection pour les éléments chauffants
Spécification
Capacité (métrique) 20 L
Comprend Etagère de protection des éléments chauffants
Matériau Acier inoxydable
Température (métrique) maximale 110 °C
Stabilité de la température ±1 °C
Largeur (métrique) 58 cm
Largeur (métrique) intérieure 48 cm
Hauteur (métrique) 20 cm
Hauteur (métrique) intérieure 15 cm
Profondeur (métrique) 42 cm
Profondeur (métrique) intérieure 30 cm
Poids (métrique) 10 kg
Puissance 1500 W