Learn More
Précocène 2, TRC
Code produit 30133313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133313 500 mg 500mg
30136615 250 mg 250mg
30005698 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133313 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP703350500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 644-06-4
Formule moléculaire C13 H16 O3
Poids moléculaire (g/mol) 220.26
Synonyme Precocene 2
Nom IUPAC 6,7-diméthoxy-2,2-diméthylchromène
SMILES COc1cc2OC(C)(C)C=Cc2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Precocene II
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16O3/c1-13(2)6-5-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)16-13/h5-8H,1-4H3
Poids de la formule 220.1099
Pourcentage de pureté >95%