Learn More
Prednisolone 17-éthyl carbonate, TRC
Code produit 30409006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409006 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP703730100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau prednisolone-17-ethylcarbonate
CAS 104286-02-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C24 H32 O7
Quantité 100 mg
Synonyme Pregna-1,4-diene-3,20-dione','17-[(ethoxycarbonyl)oxy]-11,21-dihydroxy-','(11β)-, (11β)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Prednisolone 17-(ethyl carbonate), 11β,21-Dihydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Ethyl Carbonate, Prednisolone 17-Ethylcarbonate, Prednicarbate Imp. B (EP)
Formule InChI InChI=1S/C24H32O7/c1-4-30-21(29)31-24(19(28)13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)20(16)18(27)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,20,25,27H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,22-,23-,24-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Nom IUPAC carbonate d'éthyle [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yle]
Poids moléculaire (g/mol) 432.51
Poids de la formule 432.2148
Pourcentage de pureté >95