Learn More
Unity Lab Services™ Vérification 'Preferred' d'une Micropipette Multicanaux 2 x 5
Description
- La maintenance de l'instrument est effectuée sans mesure préalable.
- Démontage des parties inférieures, nettoyage interne avec désinfectants, lubrification, remontage, test d'étanchéité
- Ensuite, un dernier contrôle volumétrique avec ajustement si nécessaire.
- Contrôle gravimétrique de la pipette : vérification des volumes délivrés en cinq pesées, deux volumes par canal sans changement de cône
- Production du rapport de vérification avec déclaration de conformité et étiquetage
- Durée moyenne : trois semaines
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Micropipettes multicanaux |
| Type de produit | Vérification préférée |