Learn More
Lonza™ PrEGM™ Milieu de culture pour cellules épithéliales prostatiques SingleQuots™ Suppléments et facteurs de croissance
Code produit 11695500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
BPE : 2,0 mL, Triiodothyronine : 0,5 mL, Insuline : 0,5 mL, hEGF : 0,5 mL, Hydrocortisone : 0,5 mL, Transferrine : 0,5 mL, Épinéphrine : 0,5 mL, GA-1000 : 0,5 mL, Acide rétinoïque : 0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11695500 BPE : 2,0 mL, Triiodothyronine : 0,5 mL, Insuline : 0,5 mL, hEGF : 0,5 mL, Hydrocortisone : 0,5 mL, Transferrine : 0,5 mL, Épinéphrine : 0,5 mL, GA-1000 : 0,5 mL, Acide rétinoïque : 0,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11695500 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur CC4177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00€
    444.08€ / 1 pièces
    Économisez 115.92€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Kit de suppléments et de facteurs de croissance à utiliser avec le milieu basal des cellules épithéliales de la prostate.
  • Vendu séparément SingleQuot™ kit pour supplémenter le milieu de base.
  • Une partie de l'ensemble PrEGM™ -2 Milieu de culture des cellules épithéliales prostatiques BulletKit™ (numéro de catalogue CC-3166), qui se compose d'un milieu de base et de suppléments emballés ensemble.
  • Comprend les produits suivants :
    • 1 flacon à bouchon orange contenant 2,00 mL de BPE
    • 1 flacon ambré contenant 0,50 mL de triiodothyronine
    • 1 flacon à bouchon lilas contenant 0,50 mL d'insuline
    • 1 flacon à bouchon vert contenant 0,50 mL d'hEGF
    • 1 flacon à capsule naturelle contenant 0,50 mL d'hydrocortisone
    • 1 flacon à capsule naturelle contenant 0,50 mL de transferrine
    • 1 flacon ambré d'épinéphrine 0,50 mL
    • 1 flacon à bouchon rouge contenant 0,50 mL de GA-1000
    • 1 flacon ambré contenant 0,50 mL d'acide rétinoïque
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules épithéliales
Type de produit Suppléments et facteurs de croissance
Quantité BPE : 2,0 mL, Triiodothyronine : 0,5 mL, Insuline : 0,5 mL, hEGF : 0,5 mL, Hydrocortisone : 0,5 mL, Transferrine : 0,5 mL, Épinéphrine : 0,5 mL, GA-1000 : 0,5 mL, Acide rétinoïque : 0,5 mL
Contenu et stockage BPE, triiodothyronine, insuline, hEGF, hydrocortisone, transferrine, épinéphrine, GA-1000, acide rétinoïque