Learn More
Prégnénolone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10583141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10583141 25 g Flacon en verre 25g
10582951 5 g Flacon en verre 5g
10443965 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10583141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164420250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145-13-1
Formule moléculaire C21H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 316.47
Numéro MDL MFCD00003628
Clé InChI ORNBQBCIOKFOEO-OYZZJKLHSA-N
Synonyme 3-hydroxypregn-5-en-20-one
CID PubChem 44307923
Nom IUPAC 1-[(10R,13S)-3-hydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]éthanone
SMILES CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Pregnenolone
Point de fusion 190°C to 193°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 7851
Conditions de rotation spécifiques +28.50° (20°C c=1,EtOH)
Rotation spécifique + 28.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solubility (g/100 mL of solution):,carbon terachloride 0.5 / petroleum ether 0.1 / et,acetone 0.6 / chloroform 17.0 / ethanol 1.9 / benz,isopropanol 1.5,solubility (g/100 mL of solvent):
Poids de la formule 316.47
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre