Spécification
| Nom chimique ou matériau | Pregnenolone Acetate |
| CAS | 1778-02-5 |
| Formule moléculaire | C23H34O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1s,5s,10s,11s,14s,15s,2r-14-acetyl-2,15-dimethyltetracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11 ,15> heptadec-7-en-5-yl acetate, 11as-1-acetyl-9a,11a-dimethyl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl acetate, 13s-17-ethanoyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-yl ethanoate, acetic acid 13s-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta a phenanthren-3-yl ester |
| Clé InChI | CRRKVZVYZQXICQ-BODHGXFRSA-N |
| SMILES | CC(=O)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)C)C)C |
| Nom IUPAC | [(13S)-17-acétyl-10,13-diméthyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-yle] acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.522 |
| CID PubChem | 18530247 |
| Afficher plus |
Nom du produit
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?