Learn More
Pregnenolone Acetate, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Pregnenolone Acetate |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H34O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,17-21H,6-13H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Poids de la formule | 358.2508 |