Learn More
Ark-Plas Products™ Connecteur droit réducteur cannelé de qualité supérieure
Click to view available options
Taille de la tubulure:
3/16 x 1/16 po
5/32 x 1/16 po
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Fabriqué en Kynar
- Raccord droit cannelé économique
- Connectez facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils
Spécification
Spécification
| Matériau | Fluororésine |
| Taille de la tubulure | 5/32 x 1/16 po |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Raccord de réduction droit |