Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes à faible rétention Premium-Line
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
- Cône à la géométrie optimisée pour une fixation sécurisée
- Graduation sur la pointe pour les volumes standard
- Pipetage précis sans perte d’échantillon
- L’ouverture de la pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’extrémité de la pointe
- Élimination de toute contamination de l’échantillon
- Fabrication en polypropylène vierge, hydrophobe et autoclavable
- Les pointes sont autoclavables afin de pouvoir réaliser une manipulation stérile
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Clear |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 50.8mm |
| Certifications/Conformité | CE, IVD |
| Méthode de stérilisation | Autoclave |
| Format | En vrac |
| Graduée | Oui |
| Afficher plus |