Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre transparent Premium Pack de 0,060 poSepta
GREENER_CHOICE
Code produit 15516959
Change view
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15516959 Transparent 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15516959 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 14040C/TS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez vos échantillons les plus critiques du prélèvement à l’analyse.Ces flacons sont dotés d’un emballage protecteur et d’un septum plus fin, optimisé pour l’utilisation avec des systèmes automatisés.
Protégez vos échantillons les plus critiques du prélèvement à l’analyse.Les flacons en verre transparent Thermo Scientific™ Premium Pack avec septa de 0,060 in. présentent un emballage protecteur et un septum plus fin, optimisé pour l’utilisation avec des systèmes automatisés.Le séparateur en mousse dure maintient les flacons bien séparés, chacun dans sa cellule individuelle pour une protection optimale des flacons.La conception en coupe en mousse dure permet de séparer les groupes de neuf (9) flacons de l’emballage pour une manipulation pratique.Chaque flacon comprend une housse de protection assemblée pour empêcher l’accumulation de particules et protéger la surface d’injection avant utilisation.
  • Flacon transparent conçu pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour analyse des composés organiques volatils (VOA, Volatile Organic Analysis)
  • Épaulement incliné optimisé pour éviter toute présence de bulles d’air
  • Disponibles en taille standard de 40 ml
  • Bouchon en PP blanc à opercule fixé avec un septum en silicone revêtu de PTFE fin de 0,060 po
  • Cache antipoussière en PE sur chaque bouchon permettant de protéger le septum contre l’accumulation de particules avant l’analyse
  • Septum fixé en permanence au bouchon—ne peut pas tomber ou bouger une fois perforé
  • Optimisé pour l’utilisation avec des systèmes automatisés
  • Bouchons et caches antipoussière attachés aux flacons
Flacons certifiés livrés avec les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Le séparateur cellulaire en mousse dure amortit et protège les flacons pendant l’expédition et la manipulation
Informations sur le recyclage :
Veuillez recycler les cartons ondulés et tous les sachets en PEBD dans lesquels sont livrés vos produits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Boîte certifiée de qualité supérieure de septum fixé de 0,060 po et de flacon EP transparent de 40 ml
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 40 mL
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Certifiés
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange 297-2400UB
Volume (impérial) 1 oz.
Volume (impériale) jusqu’au rebord 1,5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 44 mL
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon avec septum fixé
Quantité 72 boîtes
Taille du bouchon 24/414
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités égalent ou dépassent les normes de performance de l’EPA pour l’analyse des matières organiques volatiles
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon