Learn More
Thermo Scientific™ Pack Premium : flacons VOA en verre transparent avec bouchon fermé
GREENER_CHOICE
Code produit 15659350
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
40 mL
Conditionnement:
72 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15659350 40 mL 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15659350 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 14040C/CT
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez vos échantillons les plus critiques du prélèvement à l’analyse.Ces flacons de 20 ml ou 40 ml comprennent des séparateurs de cellules en mousse spéciale pour les protéger pendant le transport et la manipulation.
Protégez vos échantillons les plus critiques du prélèvement à l’analyse.Les flacons en verre transparent Thermo Scientific™ Premium Pack avec bouchon fermé sur le dessus sont dotés d’un emballage protecteur avec un séparateur de mousse rigide qui garde les flacons solidement séparés, chacun dans sa cellule individuelle pour une protection optimale des flacons.La conception en coupe en mousse dure permet de séparer les groupes de neuf (9) flacons de l’emballage pour une manipulation pratique.Disponible en format de 20 ml ou 40 ml.Certifiés conformes aux spécifications de performance de l’EPA pour l’analyse des composés organiques volatils.
  • Flacon transparent conçu pour l’analyse des composés organiques volatils (VOA)
  • Capuchon supérieur fermé pour les méthodes où un septa perforable n’est pas nécessaire
  • Bouchon en polypropylène blanc fermé relié à une doublure en silicone revêtue de PTFE pour une étanchéité parfaite
  • Choix entre 20 ou 40 ml
  • Conception directement compatible avec l’automatisation
  • Bouchons fixés aux flacons
Incluent :
Flacons certifiés présentant les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés pour égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour l’analyse des composés organiques volatils
  • Certificat d’analyse et code-barres inclus dans le carton avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
  • Le séparateur cellulaire en mousse dure amortit et protège les flacons pendant l’expédition et la manipulation
Garantie :90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon transparent de 40 ml EP avec boîte de qualité supérieure fermée certifiée
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre (type 1)
Volume (métrique) 40 mL
Hauteur (impériale) 3,75 in
Niveau Certifiés
Nbre par carton 72
Bouchon de rechange B267-2414UBB
Volume (impérial) 1 oz.
Volume (impériale) jusqu’au rebord 1,5 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 44 mL
Volume (métrique) total 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon fermé avec joint en silicone
Quantité 72 boîtes
Taille du bouchon 24/414
Certifications/Conformité Les flacons certifiés et traités égalent ou dépassent les normes de performance de l’EPA pour l’analyse des matières organiques volatiles
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.