Learn More
Polyco Healthline Sacs à linge à bande soluble premium
Description
- Catégorie : Sacs à linge
- Capacité : 60 L, 85 L
- La conception en bande soluble permet une manipulation hygiénique du linge sale
- Idéal pour les maisons de retraite, les hôpitaux et les environnements de santé
- Couleurs disponibles : Rouge
- Dimensions du sac : 457/711 x 760 mm (environ 18/28 x 30 in.), 457/711 x 965 mm (18/28 x 38 in. environ)
- Contenu en matériaux recyclés : 30 % de contenu recyclé (Codes produits : RSB/3, RSB/4)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Type de bouchon | Attache |
| Couleur | Rouge |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Sac à linge |
| Matériau | PE |
| Stérilité | Non stérile |
| Longueur (impériale) | 38 in |
| Largeur (impériale) | 18/28 in |
| Capacité (impériale) | 21,1 gal |
| Afficher plus |
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.