Learn More
Liebherr™ Congélateur à hauteur de table, de qualité optimale, avec refroidissement statique
Tous les produits Liebherr ProduitsDescription
Stabilité et régulation thermiques optimales
- Évaporateur de grande surface pour de meilleures performances de refroidissement et une congélation plus rapide du contenu
- Ventilateur très efficace pour des températures internes homogènes
- Régulateur thermique réglable jusqu’à - 26 °C
- Affichage numérique de la température avec boutons de commande tactiles
- Alarmes sonores pour les températures élevées et l’ouverture de la porte
- Corps en acier inoxydable ou revêtu et pieds réglables
- Revêtement intérieur en polystyrène thermoformé d’une seule pièce pour un nettoyage facile
- Trois tablettes grillagées ou pleines de 15 cm, plus un bac inférieur de 17 cm
- Les portes réversibles à fermeture automatique sont dotées de charnières interchangeables pour une ouverture droite ou gauche
- Verrou de porte solide en acier pour sécuriser les échantillons et les produits de laboratoire de valeur
- La poignée-barre ergonomique assure une ouverture sans effort même répétée
- Très économe en énergie, réfrigérant respectueux de l’environnement
Spécification
Spécification
| Gamme de températures | -9°C à -26°C |
| Door Material | Acier revêtu |
| Matériau de la hotte | Acier enduit |
| Intérieur | Polystyrène blanc |
| Étagères | 3 tiroirs en plastique, en dessous |
| Capacité (métrique) d’étagère | 24 kg |
| Tiroirs | 3 - Plastique solide, 1 fil gainé amovible |
| Nbre de tiroirs | 4 |
| Couleur | Blanc |
| Type de condenseur | Statique |
| Afficher plus |