Learn More
Unity Lab Services™ Vérification 'Premium' d'une Micropipette Multicanaux 2 x 5
Description
- Vérification en l'état des volumes délivrés en cinq pesées, deux volumes par canal sans changement de cône
- Edition du rapport de vérification avec déclaration de conformité
- Une maintenance est réalisée sur l'instrument aprés
- Démontage de la partie basse, nettoyage interne avec produits désinfectants, graissage, remontage, test d'étanchéité
- Un contrôle volumétrique final avec ajustage si nécessaire
- Puis une vérification des volumes délivrées en cinq pesées, deux volumes par canal sans changement de cône
- Edition du rapport de vérification avec déclaration de conformité et étiquetage
- Délai moyen: trois semaines
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Micropipettes multicanaux |
| Durée | 1 jour |
| Type de produit | Vérification premium |