Learn More
Unity Lab Services™ Vérification 'Premium' d'une Micropipette Monocanal 2 x 5
Code produit 15386704
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Micropipettes monocanal
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
15386704 Micropipettes monocanal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15386704 Fournisseur Unity Lab Services™ Code fournisseur umvp938N
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
ULS offre une gamme complète de services et de programmes de support pour tous les instruments et fournitures, quel que soit le fabricant. Maximisez vos investissements technologiques en prévoyant et en évitant les problèmes avant qu'ils ne se produisen
  • Vérification en l'état des volumes délivrés en cinq pesées, deux volumes sans changement de cône
  • Edition du rapport de vérification avec déclaration de conformité
  • Une maintenance est réalisée sur l'instrument aprés
  • Démontage de la partie basse, nettoyage interne avec produits désinfectants, graissage, remontage, test d'étanchéité
  • Un contrôle volumétrique final avec ajustage si nécessaire
  • Puis une vérification des volumes délivrées en cinq pesées, deux volumes sans changement de cône
  • Edition du rapport de vérification avec déclaration de conformité et étiquetage
  • Délai moyen: trois semaines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Micropipettes monocanal
Durée 1 jour
Type de produit Vérification premium