Learn More
Molecular Probes™ Premo™ Halide Sensor
Description
Le capteur d’halogénure Premo™ repose sur une molécule de protéine fluorescente jaune (YFP) sensible aux ions d’halogénure. La combinaison du biocapteur YFP (Venus) avec une distribution et une expression BacMam efficaces et non cytopathiques offre aux chercheurs un outil très sensible, robuste et facile à utiliser pour sélectionner efficacement les canaux d’ions d’halogénure et les modulateurs de transport dans leurs modèles cellulaires. Aucun instrument spécialisé n’est nécessaire, car le capteur fonctionne sur les plateformes HTS standard. - Propre aux canaux Cl––— mesure le flux d’ions d’halogénure dans les canaux et les transporteurs de chlorure à tension et ligands - Rapide—mesure le flux de chlorure en mode haut débit avec des résultats hautement reproductibles - Robuste—l’expression extrêmement fiable du capteur Venus précis et à maturation rapide offre une excellent fenêtre de signal - Pratique—étudie le flux de chlorure dans votre modèle cellulaire grâce à la délivrance efficace et non cytopathique du capteur d’halogénure Premo™ par la technologie BacMam - Pharmacologiquement pertinent—les modulateurs connus montrent une inhibition dépendante de la dose et la distribution BacMam permet des dosages dans des cellules primaires. Le dosage combine le capteur d’halogénure Venus YFP avec un ion de substitution pour le chlorure (iodure) ; lors de la stimulation du canal ou du transporteur de chlorure, les ions d’iodure réduisent le gradient de concentration dans les cellules et inhibent la fluorescence YFP lors de la liaison ; la quantité d’inhibition est directement proportionnelle au flux d’ions (canal de chlorure ou activité de transporteur). Grâce à la parfaite fluorescence du Venus, la fenêtre de signal du capteur d’halogénure Premo™ est excellente. Nous avons démontré l’utilité et l’efficacité du capteur d’halogénure Premo™ comme un véritable dosage de chlorure HTS “sans lavage” . Le capteur d’halogénure Premo™ est préconditionné et prêt à être utilisé immédiatement. Il contient tous les composants nécessaires à la distribution et à l’expression cellulaires. La sélection peut être effectuée dans un milieu complet et sans aucune étape de lavage. Pour dissocier l’entretien et la préparation des cellules de la sélection, il suffit de congeler les cellules transduites et de les sortir 4 heures avant la sélection. Les lignées cellulaires stables et les cellules primaires humaines peuvent être préparées congelées et “prêtes pour les dosages”.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Contenu et stockage | Le capteur d’halogénure Premo™ est un capteur pharmacologiquement pertinent pour les études fonctionnelles des canaux de chlorure à ligands et à tension synchronisée. Il s’appuie sur une forme sensible aux halogénures de Venus, la molécule YFP la plus brillante disponible, offrant une excellente fenêtre de signal. Conditionné au format BacMam, sa libération est efficace avec différents types cellulaires, y compris les cellules primaires humaines. Nous avons démontré l’utilité et l’efficacité du capteur d’halogénure Premo™ comme un véritable dosage de chlorure HTS “sans lavage”. Le capteur d’halogénure Premo™ doit être conservé à 4°C, à l’abri de la lumière. Il est fourni avec un activateur (conserver à 4°C). Lorsqu’il est conservé comme indiqué, ce kit est stable pendant 6 mois. |
| Type de livraison | Baculovirus (BacMam System) |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Viabilité et prolifération des cellules |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Type de produit | Capteur d’halogénure |
| Type de colorant | À base de protéines |
| Emission | Visible |
| Forme | Liquide |
| Afficher plus |